Learn More
Ampicillin, MedChemExpress
Código de producto. 16482209
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482209 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16482209 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0522
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Ampicillin is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Ampicillin is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin
Forma física Powder
CAS 69-53-4
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19N3O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin
Información de solubilidad 0.1 M NaOH : 25 mg/mL (71.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=CC=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 349.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.4
Porcentaje de pureza 98.0%