Learn More
Ampicilina anhidra Mikromol™
Código de producto. 17980896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980896 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17980896 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0253.16
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ampicilina anhidra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin
CAS 69-53-4
Nombres de analitos o componentes Ampicillin
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C16 H19 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ampicillin, anhydrous, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, CCI 5478, BRL-1341, Sultamicillin Impurity C, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity B, Sultamicillin Tosilate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 349.4
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 349,1096 g/mol