Learn More
Ampicilina, anhidro, al 98,24 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11444582 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444582 5 g 5 g
11454582 25 g 25 g
11464582 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444582 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219014605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 69-53-4
Fórmula molecular C16H19N3O4S
Peso molecular (g/mol) 349.405
Clave InChI AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
Sinónimo Aminobenzylpenicillin
PubChem CID 6249
ChEBI CHEBI:28971
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin, Anhydrous
Tipo Ampicillin, Anhydrous
Nombre de nota For HPLC analysis
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9824
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.4
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ampicillin, Anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .