Learn More
Ampicilina Aminobencenoacetaldehído, TRC
Código de producto. 30345756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345756 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30345756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA634375100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin Amino-benzeneacetaldehyde
CAS 10001-82-8
Fórmula molecular C24 H26 N4 O5 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2R)-(2R)-2-Phenylglycyl-N-[(2S,5R,6R)-2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl]-2-phenylglycinamide, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[2-(2-amino-2-phenylacetamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo- (7CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[2-(2-amino-2-phenylacetamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-, stereoisomer (8CI), Glycinamide, D-2-phenylglycyl-N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-D-2-phenyl-, [2S-(2α,5α,6β)]-
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N4O5S/c1-24(2)18(23(32)33)28-21(31)17(22(28)34-24)27-20(30)16(14-11-7-4-8-12-14)26-19(29)15(25)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,15-18,22H,25H2,1-2H3,(H,26,29)(H,27,30)(H,32,33)/t15-,16-,17-,18+,22-/m1/s1
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 482.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.1624