Learn More
Anfotericina B (polvo amarillo), Fisher BioReagents
Código de producto. 10477963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 MG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10477963 250 mg 250 MG
1 options
Código de producto. 10477963 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP928250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • La anfotericina B es un antibiótico utilizado para controlar la contaminación microbiana en aplicaciones de cultivo tisular.
  • La anfotericina B actúa aumentando la permeabilidad de la membrana plasmática fúngica que en última instancia causa la muerte de las células fúngicas.
  • Eficaz en intervalos de concentración de entre 0,25 y 2,50 μg/ml.
  • Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amphotericin B
Tipo Amphotericin B
Forma física Sólido
CAS 1397-89-3
Punto de fusión 170°C
Residuos de ignición < 0.5%
Pérdida por secado < 5.0%
Envase Vidrio ámbar
Potencia > 900μg/mg
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Fórmula molecular C47H73NO17
Número MDL MFCD00877763
Índice Merck 15, 582
Clave InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-19,25,27,30,31,33,35,37-octahidroxi-18,20,21-trimetil-23-oxo-22,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaeno-38-car
Peso molecular (g/mol) 924.09
PubChem CID 134129663
Formula Weight (peso de la fórmula) 924.09
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amphotericin B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2