Learn More
Amphotericin B, Streptomyces nodosus, Thermo Scientific™
Amphotericin B, CAS # 1397-89-3, is an antifungal that has been used against fungus caused by protozoan parasites of Leishmania genus.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61491.MC
Código de producto. 15474089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.30€
    66.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 7.65€
    10% Descuento
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Amphotericin B is an antibiotic that has antifungal activity and is produced mainly by Streptomyces nodosus
Applications
• It has antifungal activity against fungus caused by protozoan parasites of Leishmania genus by binding to an essential component of the fungal cell membrane and altering cell membrane permeability
• It can suppress bone marrow progenitor cells and induce Actinomycin D(CR001) sensitivity in drug resistant HELA cells in vitro
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Amphotericin B, Streptomyces nodosus
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Amphotericin B
SDS Documentos