Learn More
Melford Solución de anfotericina B
Description
La solución de anfotericina B 250 ug/ml se utiliza a menudo en aplicaciones de microbiología y cultivo celular.
Anfotericina B 250 μLa solución de g/mL se utiliza a menudo en aplicaciones de microbiología y cultivo celular. Se agrega a los medios de crecimiento para evitar la contaminación por hongos y mantener condiciones asépticas en cultivos celulares.
Las membranas celulares de los hongos contienen un componente esterol llamado ergosterol, que desempeña un papel en el mantenimiento de la integridad y la estructura de la membrana. La anfotericina B tiene una alta afinidad por el ergosterol y forma complejos con este esterol en la membrana celular de los hongos.
Una vez unida al ergosterol, la anfotericina B forma canales o poros en la membrana celular de los hongos. Estos canales conducen a un aumento de la permeabilidad de la membrana a los iones, especialmente al potasio, y a otras moléculas. La ruptura de la membrana celular de los hongos compromete su integridad y altera las funciones normales de la membrana.
El daño extenso a la membrana celular del hongo y la pérdida de componentes celulares finalmente resultan en la muerte de la célula fúngica. La actividad antifúngica de la anfotericina B es fungicida, lo que significa que mata directamente las células fúngicas en lugar de inhibir su crecimiento.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Amphotericin B Solution |
| CAS | 1397-89-3 |
| Cantidad | 50 mL |
| Fórmula molecular | C47H73NO17 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.