Learn More
Melford Solución de anfotericina B
Código de producto. 30018033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018033 20 mL 20 ml
30018034 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018033 Proveedor Melford N.º de proveedor A4003520.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
La solución de anfotericina B 250 ug/ml se utiliza a menudo en aplicaciones de microbiología y cultivo celular.
Anfotericina B 250 μLa solución de g/mL se utiliza a menudo en aplicaciones de microbiología y cultivo celular. Se agrega a los medios de crecimiento para evitar la contaminación por hongos y mantener condiciones asépticas en cultivos celulares.
Las membranas celulares de los hongos contienen un componente esterol llamado ergosterol, que desempeña un papel en el mantenimiento de la integridad y la estructura de la membrana. La anfotericina B tiene una alta afinidad por el ergosterol y forma complejos con este esterol en la membrana celular de los hongos.
Una vez unida al ergosterol, la anfotericina B forma canales o poros en la membrana celular de los hongos. Estos canales conducen a un aumento de la permeabilidad de la membrana a los iones, especialmente al potasio, y a otras moléculas. La ruptura de la membrana celular de los hongos compromete su integridad y altera las funciones normales de la membrana.
El daño extenso a la membrana celular del hongo y la pérdida de componentes celulares finalmente resultan en la muerte de la célula fúngica. La actividad antifúngica de la anfotericina B es fungicida, lo que significa que mata directamente las células fúngicas en lugar de inhibir su crecimiento.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amphotericin B Solution
CAS 1397-89-3
Cantidad 20 mL
Fórmula molecular C47H73NO17