Learn More
Amphotericin B, MedChemExpress
Descripción
Amphotericin B is a polyene antifungal agent against a wide variety of fungal pathogens. It binds irreversibly to ergosterol, resulting in disruption of membrane integrity and ultimately cell death.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amphotericin B |
| Forma física | Powder |
| CAS | 1397-89-3 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C47H73NO17 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (54.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H]([C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](C)OC1=O)/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@]2([H])O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C1)(O)O3 |
| Show More |