Learn More
Anfotericina B, solución antibiótica, MP Biomedicals
Código de producto. 11410435 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410435 20 mL 20 ml
11420435 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410435 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 091672346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.80€
    49.35€ / 20 ml
    Ahorro 2.45€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2027
Concentración de solución antibiótica: 250 μg/ml Eficaz contra la levadura y los hongos
CAS 1397-89-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular C47H73NO17
Peso molecular (g/mol) 924.09
Número MDL MFCD00877763
Clave InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Sinónimo Fungizone
PubChem CID 134129663
Nombre IUPAC ácido (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahidroxi-15,16,18-trimetil-13-oxo-14,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaeno-36-carboxílico
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amphotericin B
Tipo Anfotericina B
Forma física Liquid
Color Yellow
Cantidad 20 mL
Grado Not Available