Learn More
R&D Systems™ Anfotericina B
Descripción
Amphotericin B forms nonselective monovalent ion channels within lipid bilayers. Amphotericin B binds ergosterol in the cell membrane. Antifungal and antiprotozoal.
For more information about how Amphotericin B may be used, see our protocol:
3D Culture of Lung Alveolar Cells
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1397-89-3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Solubilidad | Soluble to 20 mM in DMSO |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C47H73NO17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 924.09 |
| Tipo de producto | Antifungal |
| Pureza | 90% |