Learn More
Amphos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amphos |
| CAS | 932710-63-9 |
| Fórmula molecular | C16H28NP |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Di(tert-butyl)(4-dimethylaminophenyl)phosphine, N,N-Dimethyl 4-(di(tert-butyl)phosphino)aniline, [(4-Dimethylaminophenyl)di(tert-butyl)phosphine, [4-(Dimethylamino)phenyl]bis(tert-butyl)phosphine, 4-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-N,N-dimethylbenzenamine, (4-(N,N-Dimethylamino)phenyl)di-tert-butylphosphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28NP/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8/h9-12H,1-8H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-ditert-butilfosfanil-N,N-dimetilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 265.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.1959 |