Learn More
Diclorhidrato de amperozida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amperozide Dihydrochloride |
| CAS | 1307807-06-2 |
| Fórmula molecular | C23H29F2N3O . 2(HCl) |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[4,4-bis(4-Fluorophenyl)butyl]-N-ethyl-1-piperazinecarboxamide Dihydrochloride, 4-[4,4-bis(4-Fluorophenyl)butyl]-N-ethyl-1-piperazinecarboxamide Hydrochloride (1:2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29F2N3O.2ClH/c1-2-26-23(29)28-16-14-27(15-17-28)13-3-4-22(18-5-9-20(24)10-6-18)19-7-11-21(25)12-8-19;;/h5-12,22H,2-4,13-17H2,1H3,(H,26,29);2*1H |
| SMILES | FC1=CC=C(C(C2=CC=C(F)C=C2)CCCN3CCN(C(NCC)=O)CC3)C=C1.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Diclorhidrato de 4-(4,4-bis(4-fluorofenil)butil)-N-etilpiperazina-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 474.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.19 |