Learn More
AMPD, 0.2M buffer soln., pH 8.9, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| CAS | 115-69-5 |
| Color | Incolora |
| Concentración | 0.2 M |
| pH | 8.9 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Olor | Odorless |
| Peso molecular (g/mol) | 105.137 |