Learn More
Ampalex, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ampalex |
| CAS | 154235-83-3 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Piperidinyl-6-quinoxalinylmethanone, 1-(6-Quinoxalinylcarbonyl)piperidine, BDP 12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2 |
| SMILES | O=C(N1CCCCC1)c2ccc3nccnc3c2 |
| Nombre IUPAC | piperidin-1-il(quinoxalin-6-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 241.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.1215 |