Learn More
AMPA, TRC
Código de producto. 30136979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136979 10 mg 10 miligramos
30008541 5 mg 5 miligramos
17919014 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63429310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77521-29-0
Fórmula molecular C7 H10 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 186.17
Sinónimo alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, α-Amino-2,3-dihydro-5-methyl-3-oxo-4-isoxazolepropanoic acid, (R,S)-α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, (RS)-α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, (±)-α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, 2-Amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl)propanoic acid, 2-Amino-3-(5-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1,2-oxazol-4-yl)propanoic acid, 2-Amino-3-(5-methyl-3-oxo-2,3-dihydroisoxazol-4-yl)propanoic acid, AMPA, AMPA (pharmaceutical), D,L-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, dl-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, α-Amino-2,3-dihydro-5-methyl-3-oxoisoxazole-4-propionic acid, α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate, α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, γ-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid
Nombre IUPAC 2-amino-3-(3-hidroxi-5-metil-1,2-oxazol-4-il)ácido propanoico
SMILES Cc1onc(O)c1CC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (r,s)-a-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0641
Porcentaje de pureza >95%