Learn More
AMPA-15N (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMPA-15N |
| CAS | 56158-90-8 |
| Fórmula molecular | CH615NO3P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (Aminomethyl)phosphonic Acid-15N, (Amino-15N-methyl)-phosphonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i2+1 |
| SMILES | [15NH2]CP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (15N)azanilmetilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 112.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0056 |