Learn More
AMP PNP (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMP PNP |
| CAS | 72957-42-7 |
| Fórmula molecular | C10H13Li4N6O12P3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Adenosine-5'-[(β,γ)-imido]triphosphate Tetralithium Salt, Adenylyl-imidodiphosphate Tetralithium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N6O12P3.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21;;;;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1 |
| SMILES | NC1=C2C(N(C=N2)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)COP(OP(NP(O[Li])(O[Li])=O)(O[Li])=O)(O[Li])=O)=NC=N1 |
| Nombre IUPAC | tetralitio;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil]oxi-(fosfonatoamino)fosfinato |
| Peso molecular (g/mol) | 529.93 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?