Learn More
R&D Systems™ AMP PNP
Código de producto. 18775936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18775936 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18775936 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6086/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.50€
    228.90€ / 10 miligramos
    Ahorro 25.60€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 blocker; non-hydrolyzable AMP analog
AMP PNP is a non-hydrolyzable AMP analog. Kir6 (KATP) channel blocker. Inhibits fast axonal transport and stabilizes the interaction of membranous organelles with microtubules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 72957-42-7
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 50mM in water
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C10H13Li4N6O12P3
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.93g/mol
Color Blanco
Tipo de producto Inhibidor
Para uso exclusivo en investigación