Learn More
AMP, solución de tampón de 0,2 M, pH 10,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425559 250 ml 250 ml
15415559 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63290.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 124-68-5
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 10,0
Forma física Líquido
Cantidad 250 ml
Fórmula molecular C4H11NO
Olor Inodoro
Número MDL MFCD00008051
Sinónimo 2-amino-2-metil-1-propanol
Clave InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(N)CO
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 89,138