Learn More
AMOZ, TRC
Código de producto. 30138466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138466 25 mg 25 miligramos
30136312 50 mg 50 miligramos
17908704 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63460025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43056-63-9
Fórmula molecular C8 H15 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 201.22
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 3-amino-5-(morpholinomethyl)- (6CI,7CI), 3-Amino-5-(4-morpholinylmethyl)-2-oxazolidinone, 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone, 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidone, AMOZ
Nombre IUPAC 3-amino-5-(morfolina 4-ilmetil)-1,3-oxazolidina-2-uno
SMILES NN1CC(CN2CCOCC2)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-morpholinomethyl-1,3-oxazolidin-2-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.1113
Porcentaje de pureza >95%