Learn More
AMOZ-HN, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMOZ-HN |
| CAS | 1347740-46-8 |
| Fórmula molecular | C25 H36 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[(E)-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]amino]-5-(4-morpholinylmethyl)-2-oxazolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H36O6/c1-5-29-24(4)30-14-20(28)25(31-24)11-9-18-17-7-6-15-12-16(26)8-10-22(15,2)21(17)19(27)13-23(18,25)3/h12,17-19,21,27H,5-11,13-14H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24+,25+/m0/s1 |
| SMILES | CCO[C@]1(C)OCC(=O)[C@@]2(CC[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1 |
| Nombre IUPAC | (2R,4S,8'S,9'S,10'R,11'S,13'S,14'S)-2-etoxi-11'-hidroxi-2,10',13'-trimetilespiro[1,3-dioxano-4,17'-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno]-3',5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 432.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.251 |