Learn More
AMOZ-d5, TRC
Código de producto. 30347031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30347031 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30347031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63460210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5)
CAS 1017793-94-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 2H5 H10 N3 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5), 2-Oxazolidinone-4,4,5-d3, 3-amino-5-(4-morpholinylmethyl-d2)-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2/i5D2,6D2,7D
SMILES [2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(N)C2([2H])[2H]
Nombre IUPAC 3-amino-4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio(morfolin-4-il)metil]-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 206.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1427
Porcentaje de pureza >95