Learn More
Amoxicillin trihydrate
Código de producto. 15433909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433909 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15433909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61290.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.96€
    125.65€ / 25 g
    Ahorro 25.31€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
A semi-synthetic antibiotic similar to penicillin | CAS: 61336-70-7 | C16H25N3O8S | 419.449 g/mol
Amoxicillin trihydratesemi-synthetic antibiotic related to Penicillin which has antibacterial poperties. It is used for treatment of a variety of bacterial infections. It is used as a pharmaceutical product as a antibiotic agent, anti-infective drug raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Amoxicillin trihydratesemi-synthetic antibiotic related to Penicillin which has antibacterial poperties. It is used for treatment of a variety of bacterial infections. It is used as a pharmaceutical product as a antibiotic agent, anti-infective drug raw materials.
Solubility
Soluble in water at 3.4mg/ml.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61336-70-7
Fórmula molecular C16H25N3O8S
Peso molecular (g/mol) 419.449
Número MDL MFCD00072029
Clave InChI MQXQVCLAUDMCEF-FXHJIJKUSA-N
PubChem CID 124080955
Nombre IUPAC (2S,5R,6S)-6-[[(2S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin trihydrate
Tipo Amoxicillin Trihydrate
Forma física Powder
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 7507120
Índice Merck 14,577
Información de solubilidad Soluble in water at 3;4mg/ml.
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.45 (365.40 Anhydrous)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amoxicillin trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Amoxicillin trihydrate