Learn More
Amoxicillin trihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16468498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468498 10 g 10 g
16462189 1 g 1 g
16450948 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16468498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0467B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
MedChemExpress Amoxicillin (Amoxycillin) trihydrateis an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin trihydrateis inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Amoxicillin (Amoxycillin) trihydrateis an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin trihydrateis inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin trihydrate
Forma física Solid
CAS 61336-70-7
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25N3O8S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Amoxycillin trihydrate
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (4.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O.[3H2O]
Peso molecular (g/mol) 419.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.45
Porcentaje de pureza 98.0%