Learn More
Melford Trihidrato de amoxicilina
Código de producto. 30018032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018032 50 g 50 g
30018030 10 g 10 g
30018031 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018032 Proveedor Melford N.º de proveedor A4002050.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
La amoxicilina es un antibiótico de penicilina semisintético de amplio espectro que es eficaz contra una amplia gama de bacterias.
La amoxicilina es un antibiótico de penicilina semisintético de amplio espectro que es eficaz contra una amplia gama de bacterias. La forma trihidratada de amoxicilina es un polvo cristalino que se utiliza a menudo en entornos de laboratorio.
La amoxicilina inhibe el crecimiento de las bacterias al interferir con la síntesis de su pared celular. Es un antibiótico versátil con baja toxicidad para las células de mamíferos, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para mantener condiciones estériles en cultivos celulares y estudiar la fisiología bacteriana.
Los investigadores utilizan amoxicilina para cultivar bacterias selectivamente o para tratar infecciones bacterianas en cultivos celulares.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin Trihydrate
CAS 61336-70-7
Cantidad 50 g
Fórmula molecular C16H19N3O5S - 3H2O