Learn More
Melford Trihidrato de amoxicilina
Descripción
La amoxicilina es un antibiótico de penicilina semisintético de amplio espectro que es eficaz contra una amplia gama de bacterias.
La amoxicilina es un antibiótico de penicilina semisintético de amplio espectro que es eficaz contra una amplia gama de bacterias. La forma trihidratada de amoxicilina es un polvo cristalino que se utiliza a menudo en entornos de laboratorio.
La amoxicilina inhibe el crecimiento de las bacterias al interferir con la síntesis de su pared celular. Es un antibiótico versátil con baja toxicidad para las células de mamíferos, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para mantener condiciones estériles en cultivos celulares y estudiar la fisiología bacteriana.
Los investigadores utilizan amoxicilina para cultivar bacterias selectivamente o para tratar infecciones bacterianas en cultivos celulares.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amoxicillin Trihydrate |
| CAS | 61336-70-7 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | C16H19N3O5S - 3H2O |