Learn More
Amoxicillin, MedChemExpress
Código de producto. 16458498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458498 10 g 10 g
16452189 1 g 1 g
16440948 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16458498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0467A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
MedChemExpress Amoxicillin (Amoxycillin) is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Amoxicillin (Amoxycillin) is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin
Forma física Powder
CAS 26787-78-0
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19N3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Amoxycillin
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (228.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 365.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.4
Porcentaje de pureza 95.0%