Learn More
Amoxicilina EP impureza I (cefadroxilo EP impureza A), Mikromol™
Descripción
Amoxicilina EP Impureza I (Cefadroxilo EP Impureza A)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-alpha-(4-Hydroxy-phenyl)glycine |
| CAS | 22818-40-2 |
| Nombres de analitos o componentes | D-alpha-(4-Hydroxy-phenyl)glycine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid, Amoxicillin Trihydrate Imp. I (EP), Amoxicillin Imp. I (EP), Cefadroxil Monohydrate Imp. A (EP), Cefadroxil Imp. A (EP), Amoxicillin USP Related Compound I, Amoxicillin USP RC I, (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid, Cefprozil EP impurity A, BRL-14969, Amoxycillin related, Ph Eur Amoxicillin Impurity I, D(-)phpg, Amoxicillin BRL-2333, D(-)-p-Hydroxyphenylglycine BRL-14969, Amoxicillin-alpha-penicilloic acid SB-206888, N-(p-Hydroxyphenylglycyl) amoxicillin SB-207459, Dimer SB-590073, Acetaldehyde Adduct 1 SB-648619, Amoxicillin methyl penicilloate SB-206890, Acetaldehyde Adduct 2 SB-292313, Penicilloic Acid Dimer (MW 748 Dimer) SB-647069, Amoxicillin diketopiperazine SB-206891, HPGMe, HPG, HPGMe Test Mix, Amoxicillin trihydrate (Enzymatic) related, Amoxicillin Related Compound I, Amoxicillin Trihydrate Impurity I, Cefadroxil Monohydrate Impurity A, Amoxicillin Impurity I, Cefadroxil Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H](C(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido acético(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil) |
| Mostrar más |