Learn More
Amoxicilina Diketopiperazina, TRC
Código de producto. 30006873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006873 50 mg 50 miligramos
17900795 5 mg 5 miligramos
17912915 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63423450MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94659-47-9
Fórmula molecular C16 H19 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 365.4
Sinónimo (4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Amoxicillin Trihydrate Imp. C (EP), Amoxicillin Diketopiperazines
Nombre IUPAC (4S)-2-[5-(4-hidroxifenil)-3,6-dioxopiperazina-2-il]-5,5-dimetil-1,3-tiozolidina-4-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C2NC(=O)C(NC2=O)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Amoxicillin Diketopiperazines)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-14(25-16)10-13(22)17-9(12(21)18-10)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,19-20H,1-2H3,(H,17,22)(H,18,21)(H,23,24)/t9?,10?,11-,14?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1045
Porcentaje de pureza >95%