Learn More
Amoxicilina-d4 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amoxicillin-d4 |
| CAS | 2673270-36-3 |
| Fórmula molecular | C16 D4 H15 N3 O5 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid-d4, 6-[D-α-Amino-α-(4-hydroxyphenyl-d4)acetamido]penicillanic acid, Amoxicillin (phenyl-D4), Amoxicillin-D4 (4-hydroxyphenyl-D4), Amoxicillin D4 (4-hydroxyphenyl D4), AMPC-d4, Amoxycillin-d4, Helvamox-d4, Pasetocin-d4, Penimox-d4, Zamocillin-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([C@@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)O)c([2H])c([2H])c1O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 369.4288 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1296 |