Learn More
Amoxicilina cristalina, MP Biomedicals
Código de producto. 17690887 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17690887 1 g 1 g
17600897 5 g 5 g
17610897 10 g 10 g
17620897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17690887 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219014501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30€
    44.10€ / 1 g
    Ahorro 2.20€
    4% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 26787-78-0 | Formula: C16H19N3O5S | Weight: 365.404 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 26787-78-0
Fórmula molecular C16H19N3O5S
Peso molecular (g/mol) 365.404
Clave InChI LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
Sinónimo Amoxycillin, Amolin, AMPC
PubChem CID 33613
ChEBI CHEBI:2676
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Amoxicillin
Tipo Amoxicilina
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenilo)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.4
Porcentaje de pureza 95.0 to 102.0%
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Amoxicillin
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: amoxicillin