Learn More
Amoxapina, TRC
Código de producto. 30138413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138413 10 g 10 g
30135790 100 mg 100 miligramos
17993605 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63423010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14028-44-5
Fórmula molecular C17 H16 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 313.78
Sinónimo 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
Nombre IUPAC 8-cloro-6-piperazina-1-ilbenzo[b][1,4]benzoxazepina
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxapine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.0982