Learn More
Amoxapina, Mikromol™
Código de producto. 17944316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17944316 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17944316 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1773.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Amoxapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxapine
CAS 14028-44-5
Nombres de analitos o componentes Amoxapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H16 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Nombre IUPAC 8-cloro-6-piperazina-1-ilbenzo[b][1,4]benzoxazepina
Peso molecular (g/mol) 313.78
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,0982 g/mol