Learn More
Amoxapine, MedChemExpress
Código de producto. 16459875
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459875 250 mg 250 miligramos
16442236 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16459875 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0991
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Amoxapine is a tetracyclic antidepressant of the dibenzoxazepine family, though it is often classified as a secondary amine tricyclic antidepressant.
Amoxapine is a tetracyclic antidepressant of the dibenzoxazepine family, though it is often classified as a secondary amine tricyclic antidepressant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxapine
CAS 14028-44-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16ClN3O
Cantidad 250 mg
Sinónimo CL-67772
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (26.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2N=C3N4CCNCC4)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 313.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.78
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation