Learn More
Amoxapina, LoGiCal
Código de producto. 30462217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462217 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462217 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1773.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxapine
CAS 14028-44-5
Nombres de analitos o componentes Amoxapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H16 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Nombre IUPAC 8-cloro-6-piperazina-1-ilbenzo[b][1,4]benzoxazepina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 313.78
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,0982 g/mol