Learn More
Amoxapina, Lipomed
Código de producto. 30463407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463407 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30463407 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMAMX1900FB100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Amoxapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxapine
CAS 14028-44-5
Nombres de analitos o componentes Amoxapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H16 Cl N3 O
Sinónimo 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Nombre IUPAC 8-cloro-6-piperazin-1-ilbenzo[b][1,4 ]benzoxazepina
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 313.78
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,0982 g/mol