Learn More
Clorhidrato de amotrifeno, LoGiCal
Código de producto. 30459744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459744 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459744 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3021.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amotriphene Hydrochloride
CAS 568-69-4
Nombres de analitos o componentes Amotriphene Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H29 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Allylamine, 2,3,3-tris(p-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, Hydrochloride, 2,3,3-Tris(p-methoxyphenyl)-N,N-dimethylallylamine Hydrochloride, Aminoxytriphene Hydrochloride, Aminoxytryphine Hydrochloride, Amotriphene Hydrochloride, WIN 5494 HCl, Benzeneethanamine, beta-[bis(4-methoxyphenyl)methylene]-4-methoxy-N,N-dimethyl-, Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO3.ClH/c1-27(2)18-25(19-6-12-22(28-3)13-7-19)26(20-8-14-23(29-4)15-9-20)21-10-16-24(30-5)17-11-21;/h6-17H,18H2,1-5H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(=C(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3)CN(C)C
Nombre IUPAC 2,3,3-tris(4-metoxifenil)-N,N-dimetilprop-2-en-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 439.97
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1914 g/mol