Learn More
Amorfadieno, TRC
Código de producto. 30005445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005445 1 mg 1 miligramo
30011087 10 mg 10 miligramos
30010839 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6343651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92692-39-2
Fórmula molecular C15 H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethenyl)-, (1R,4R,4aS,8aR)-, Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethenyl)-, [1R-(1α,4β,4aβ,8aβ)]-, (1R,4R,4aS,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethenyl)naphthalene, (-)-Amorpha-4,11-diene, Amorpha-4,11-diene, Amorphadiene
Nombre IUPAC (1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimetil-1-prop-1-en-2-il-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahidronaftaleno
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]([C@H]2C=C(C)CC[C@@H]12)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amorphadiene
Nombres de analitos o componentes Amorphadiene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-10(2)13-8-6-12(4)14-7-5-11(3)9-15(13)14/h9,12-15H,1,5-8H2,2-4H3/t12-,13+,14+,15-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878