Learn More
Clorhidrato de amorolfina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de amorolfina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amorolfine Hydrochloride |
| CAS | 78613-38-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Amorolfine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H35 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (2R,6S)-rel-4-[3-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-Morpholine hydrochloride (1:1), Morpholine, 4-[3-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-, hydrochloride, (2R,6S)-rel- (9CI), Morpholine, 4-[3-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-, hydrochloride, cis-, Amorolfine hydrochloride, Ro 14-4767/002 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H35NO.ClH/c1-7-21(5,6)20-10-8-19(9-11-20)12-16(2)13-22-14-17(3)23-18(4)15-22;/h8-11,16-18H,7,12-15H2,1-6H3;1H/t16?,17-,18+; |
| SMILES | Cl.CCC(C)(C)c1ccc(CC(C)CN2C[C@@H](C)O[C@@H](C)C2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S,6R)-2,6-dimetil-4-[2-metil-3-[4-(2-metilbutan-2-il)fenil]propil]morfolina;clorhidrato |
| Mostrar más |