Learn More
Amorolfine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16448186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448186 100 mg 100 miligramos
16401406 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0238
MedChemExpress Amorolfine hydrochloride (Ro 14-4767/002) is a antifungal reagent.
Amorolfine hydrochloride (Ro 14-4767/002) is a antifungal reagent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amorolfine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 78613-38-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H36ClNO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ro 14-4767/002
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (9.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1O[C@H](C)CN(CC(C)CC2=CC=C(C(C)(C)CC)C=C2)C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 353.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.97
Porcentaje de pureza 99.69%