Learn More
Amopiroquina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amopyroquine |
| CAS | 550-81-2 |
| Fórmula molecular | C20 H20 Cl N3 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | o-Cresol, 4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]-α-1-pyrrolidinyl- (6CI,7CI,8CI), 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-α-1-pyrrolidinyl-o-cresol, Amopyroquin, Amopyroquine, PAM-780, Propoquin, Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-(1-pyrrolidinylmethyl) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20ClN3O/c21-15-3-5-17-18(7-8-22-19(17)12-15)23-16-4-6-20(25)14(11-16)13-24-9-1-2-10-24/h3-8,11-12,25H,1-2,9-10,13H2,(H,22,23) |
| SMILES | Oc1ccc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)cc1CN4CCCC4 |
| Nombre IUPAC | 4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-2-(pirrolidin-1-ilmetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 353.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.1295 |