Learn More
Amonafide, MedChemExpress
Código de producto. 16474328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474328 10 mg 10 miligramos
16455246 100 mg 100 miligramos
16447047 5 mg 5 miligramos
16430657 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10982
MedChemExpress Amonafide is a topoisomerase II inhibitor and DNA intercalator that induces apoptotic signaling by blocking the binding of Topo II to DNA.
Amonafide is a topoisomerase II inhibitor and DNA intercalator that induces apoptotic signaling by blocking the binding of Topo II to DNA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amonafide
Forma física Solid
CAS 69408-81-7
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo AS1413
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (147.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C(C2=CC(N)=CC3=CC=CC1=C23)=O)CCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 283.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.33
Porcentaje de pureza 99.5%