Learn More
Clorhidrato de amolanona, LoGiCal
Código de producto. 30458142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30458142 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30458142 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1775.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amolanone Hydrochloride
CAS 6009-67-2
Nombres de analitos o componentes Amolanone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2(3H)-Benzofuranone, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), Amethone Hydrochloride, Amolanone hydrochloride, 2(3H)-Benzofuranone, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-14-20(16-10-6-5-7-11-16)17-12-8-9-13-18(17)23-19(20)22;/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCC1(C(=O)Oc2ccccc12)c3ccccc3
Nombre IUPAC 3-[2-(dietilamino)etil]-3-fenil-1-benzofuran-2-ona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 345.86
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1496 g/mol