Learn More
Amodiaquine, TRC
Código de producto. 30135573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135573 25 mg 25 miligramos
17981385 10 mg 10 miligramos
17932155 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63420025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-42-0
Fórmula molecular C20 H22 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 355.86
Sinónimo Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]-, o-Cresol, 4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]-α-(diethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol, 7-Chloro-4-(3-diethylaminomethyl-4-hydroxyanilino)quinoline, Amodiaquin, Amodiaquine, CAM-AQ 1, CAM-AQI, Camochin, Camoquin, Camoquinal, Camoquine, Flavoquine, Miaquin, NSC 13453, Quinoline, 7-chloro-4-[[3-[(diethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]amino]-, SN 10,751, SN 10751, Sunoquine
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]-2-(dietilaminometil)fenol
SMILES CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amodiaquin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22ClN3O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1451