Learn More
N-óxido de amodiaquina, Mikromol™
Código de producto. 30050288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050288 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050288 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0617.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de amodiaquina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amodiaquine N-Oxide
CAS 102391-07-1
Nombres de analitos o componentes Amodiaquine N-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H22 Cl N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethyloxidoamino)methyl]-, Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]-, N-oxide, Amodiaquine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22ClN3O2/c1-3-24(26,4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23)
SMILES CC[N+]([O-])(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Nombre IUPAC Óxido de N-[[5-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-2-hidroxifenil]metil]-N-etiletanamina
Peso molecular (g/mol) 371.86
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 371,1401 g/mol