Learn More
Diclorhidrato de amodiaquina dihidrato, Mikromol™
Código de producto. 30050505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050505 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30050505 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0617.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de amodiaquina dihidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Nombres de analitos o componentes Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-alpha-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-2-(dietilaminometil)fenol; dihidrato; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 464.81
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 463,1196 g/mol