Learn More
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16488726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488726 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1322
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Amodiaquine dihydrochloride dihydrate (Amodiaquin dihydrochloride dihydrate), a 4-aminoquinoline class of antimalarial agent, is a potent and orally active histamine N-methyltransferase inhibitor. Amodiaquine dihydrochloride dihydrate is also a Nurr1 agonist and specifically binds to Nurr1-LBD (ligand binding domain) with an EC50 of ∼20 μM. Anti-inflammatory effect.
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate (Amodiaquin dihydrochloride dihydrate), a 4-aminoquinoline class of antimalarial agent, is a potent and orally active histamine N-methyltransferase inhibitor. Amodiaquine dihydrochloride dihydrate is also a Nurr1 agonist and specifically binds to Nurr1-LBD (ligand binding domain) with an EC50 of ∼20 μM. Anti-inflammatory effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
CAS 6398-98-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22ClN3O.2H2O.2HCl
Cantidad 100 mg
Sinónimo Amodiaquin dihydrochloride dihydrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (215.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (43.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)C=C1CN(CC)CC.Cl.Cl.O.O
Peso molecular (g/mol) 464.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.81
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation