Learn More
Diclorhidrato de amodiaquina dihidrato, LoGiCal
Código de producto. 30464228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464228 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464228 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0617.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Nombres de analitos o componentes Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-alpha-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-2-(dietilaminometil)fenol; dihidrato; diclorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 464.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 463,1196 g/mol