Learn More
Sulfato de cinc amónico hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410114
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410114 250 g 250 g
11400114 1000 g 1000 g
11420114 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13584.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77998-33-5 | H8N2O8S2Zn | 293.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77998-33-5
Fórmula molecular H8N2O8S2Zn
Peso molecular (g/mol) 293.57
Número MDL MFCD18711942
Clave InChI CHORECZHRAUKSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ammonium zinc sulfate hydrate, acmc-20alsa, ammonium hydrate zinc sulfate, cvgyqralnwebmp-uhfffaoysa-m, ammonium ? 1-zinc 1+ hydrate sulfate, sulfuric acid, ammoniumzinc salt 2:2:1 , hydrate 9ci
PubChem CID 53471899
SMILES [NH4+].[NH4+].[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium zinc sulfate hydrate
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Nombre IUPAC zinc(2+) diammonium disulfate
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.57 (Anhydrous)
Densidad 1.931